Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Vest Pico PLUS og SuperSignal™ West Femto prøve
Artikelnummer. 16224442 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml plus 20 ml
Artikelnummer. Mængde
16224442 500 ml plus 20 ml
1 options
Artikelnummer. 16224442 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A43840
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver kemiluminescerende detektionssubstrater til både rutinemæssige og højfølsomme western blots
SuperSignal™ Vest Pico PLUS:
  • SuperSignal™ Vest Pico PLUS kemiluminescerende substrat muliggør picogram til højt femtogram-niveau proteindetektion ved western blot-analyse
  • Den er bedst til rutinemæssige, hverdagslige western blotting-applikationer, og giver fremragende signalintensitet, følsomhed og varighed på tværs af en lang række mål
  • Følsomhed: piktogram til femtogramfølsomhed
  • Stabilitet: 8-timers arbejdsopløsningsstabilitet; 1 års kitstabilitet ved stuetemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulose og PVDF membraner
  • Signalvarighed: 6 til 24 timer
  • Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:1.000– 1:5.000 fortynding (0,2 1,–0μ g/ml)
  • Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:20.000– 100.000 fortynding (10 50 –ng/ml)
SuperSignal ™ West Femto:
  • SuperSignal ™ West Femto Chemiluminescent Substrate er et ultrafølsomt forbedret kemiluminescerende (ECL ) substrat til påvisning af lavt femtogram proteinniveau ved western blot-analyse med peberrodsperoxidase (HRP) enzym
  • Det er optimeret til at detektere lavt rigelige og/eller svære at opdage mål
  • Følsomhed: lavt femtogram (midt-zeptomol)
  • Stabilitet: 8-timers arbejdsopløsningsstabilitet, 1 års kitstabilitet ved 4 °C
  • Kompatibilitet: nitrocellulose og PVDF membraner
  • Signalvarighed: op til 8 timer
  • Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:5.000– 1:100.000 fortynding (10.200 –ng/ml)
  • Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:100.000– 1:500.000 fortynding (2 10 –ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype HRP substrat
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 500 ml plus 20 ml
Indhold og opbevaring Stuetemperatur og 4 °C