Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto Maksimal følsomhed Substrat
Artikelnummer. p-4532035 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
20 ml
100 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
200ml
20ml
Artikelnummer. 10391544
Brand: Thermo Scientific™ 34094
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ultrafølsomt forbedret kemiluminescerende (ECL ) HRP-substrat til påvisning på lavt femtogramniveau ved Western blot-analyse.
Thermo Scientific™ SuperSignal West Femto Substrate er et ultrafølsomt forbedret kemiluminescerende substrat (ECL substrat) til påvisning af peroxidaseaktivitet fra HRP-konjugerede antistoffer og prober i Western blotting.
SuperSignal West Femto Substrate Maximum Sensitivity Substrate er et ultrafølsomt kemiluminescerende substratsystem til Western blotting med peberrodsperoxidase (HRP) enzym. Substratsættet muliggør påvisning af lavt femtogram (det er midt-zeptomol!) mængder af protein aflejret på nitrocellulose- eller PVDF-membran og probet med passende primære og sekundære antistoffer. Når det kombineres med optimerede antistofkoncentrationer og blokerende buffere, SuperSignal West Femto Substrate muliggør påvisning af målproteiner i mængder, der er små til at ses med typiske ECL substrater.
Højdepunkter:
  • ECL substrat– et forbedret kemiluminescerende substrat til påvisning af peberrodsperoxidase (HRP) aktivitet fra antistoffer og andre Western blot-prober
  • Følsom– detekter lav-femtogram (mid-zeptomol) mængder af protein i bånd på nitrocellulose eller PVDF membraner
  • Kvantitativ– producerer et kvantitativt signal, der kan måles over to størrelsesordener
  • Sparer på antistof– optimeret til meget fortyndede antistofkoncentrationer; fortyndede primære antistoffer 5000- til 100.000 gange og sekundære antistoffer 100.000 til 500.000 gange (fra 1mg/ml stamopløsninger)
  • Intens signal– let at tage et billede ved eksponering for autoradiografifilm eller via et CCD-kamera eller lignende billedbehandlingssystem
  • Fremragende signal varighed– 8 timers brugbar lysudgang, når forholdene er optimeret
  • Stabilt reagens– Sættets komponenter er stabile i 1 år ved °4 C eller 6 måneder ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 20 ml
Substrater Peberrodsperoxidase
Anbefalede antistofkoncentrationer 2° : 1:100-500K (2-10ng/ml), 1° : 1:5K (10-200 ng/ml)
Følsomhed Lavt femtogram-niveau
Signalvarighed 6 til 8 timer
Tilstrækkelig til 2 Mini-Gel Blots, 200 sq. cm membran
Sættets indhold Stabil peroxidbuffer (10 ml), Luminol/Enhancer (10 ml)
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 2 mini-gel blots; 200 cm 2 membran
• Luminol/Enhancer, 10 ml
• Stabil peroxidbuffer, 10 mL Opbevar
reagenser ved 4 °C.