Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto Maksimal følsomhed Substrat
Artikelnummer. 11859290 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
200 ml
4 x 100 mL
4 x 200 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
200ml
20ml
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11859290 100 ml 100ml
10391544 20 ml 20ml
15573207 4 x 100 mL Pakke med 4
15583207 4 x 200 mL Pakke med 4
10095983 200 ml 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11859290 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3960.00 DKK
    3484.65 DKK / 100ml
    Spare 475.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ultrafølsomt forbedret kemiluminescerende (ECL ) HRP-substrat til påvisning på lavt femtogramniveau ved Western blot-analyse.
Thermo Scientific™ SuperSignal West Femto Substrate er et ultrafølsomt forbedret kemiluminescerende substrat (ECL substrat) til påvisning af peroxidaseaktivitet fra HRP-konjugerede antistoffer og prober i Western blotting.
SuperSignal West Femto Substrate Maximum Sensitivity Substrate er et ultrafølsomt kemiluminescerende substratsystem til vestlig blotting med peberrodsperoxidase (HRP) enzymet. Substratsættet muliggør påvisning af lavt femtogram (det er midt i zeptomol!) mængder protein deponeret på nitrocellulose- eller PVDF-membranen og undersøgt med passende primære og sekundære antistoffer. Når det kombineres med optimerede antistofkoncentrationer og blokeringsbuffere, SuperSignal muliggør West Femto Substratet detektion af målproteiner i mængder, der er små til at kunne ses med typiske ECL substrater.
Højdepunkter:
  • ECL substrat – et forbedret kemiluminescerende substrat til detektion af peberrodsperoxidase (HRP)-aktivitet fra antistoffer og andre Western blot-prober
  • Sensitive – registrerer lav-femtogram (midt-zeptomol) mængder protein i bånd på nitrocellulose- eller PVDF-membraner
  • Kvantitativ – producerer kvantitative signaler, der kan måles over to størrelsesordener
  • Sparer antistoffer – optimeret til meget fortyndede antistofkoncentrationer; fortyndede primære antistoffer 5000- til 100.000-fold og sekundære antistoffer 100.000 til 500.000 gange (fra 1 mg/ml-lagre)
  • Intenst signal – let at optage et billede ved eksponering på autoradiografifilm eller via et CCD-kamera eller lignende billedsystem
  • Fremragende signalvarighed–: 8 timers brugbart lys, når forholdene er optimeret
  • Stabile reagens-kit-komponenter – er stabile i 1 år ved 4 °C eller 6 måneder ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 100 ml
Substrater Peberrodsperoxidase
Anbefalede antistofkoncentrationer 2° : 1:100-500K (2-10ng/ml), 1° : 1:5K (10-200 ng/ml)
Følsomhed Lavt femtogram-niveau
Signalvarighed 6 til 8 timer
Tilstrækkelig til 12 Mini-Gel Blots, 1000 sq. cm membran
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 12 mini-gel blots; 1000 cm 2 membran
• Luminol/Enhancer, 50 ml
• Stabil peroxidbuffer, 50 mL Opbevar
reagenser ved 4 °C.