Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto Maksimal følsomhed Substrat
Artikelnummer. 10391544 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
200ml
20ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10391544 20 ml 20ml
11859290 100 ml 100ml
10095983 200 ml 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10391544 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34094
Ultrafølsomt forbedret kemiluminescerende (ECL ) HRP-substrat til påvisning på lavt femtogramniveau ved Western blot-analyse.
Thermo Scientific™ SuperSignal West Femto Substrate er et ultrafølsomt forbedret kemiluminescerende substrat (ECL substrat) til påvisning af peroxidaseaktivitet fra HRP-konjugerede antistoffer og prober i Western blotting.
SuperSignal West Femto Substrate Maximum Sensitivity Substrate er et ultrafølsomt kemiluminescerende substratsystem til Western blotting med peberrodsperoxidase (HRP) enzym. Substratsættet muliggør påvisning af lavt femtogram (det er midt-zeptomol!) mængder af protein aflejret på nitrocellulose- eller PVDF-membran og probet med passende primære og sekundære antistoffer. Når det kombineres med optimerede antistofkoncentrationer og blokerende buffere, SuperSignal West Femto Substrate muliggør påvisning af målproteiner i mængder, der er små til at ses med typiske ECL substrater.
Højdepunkter:
  • ECL substrat– et forbedret kemiluminescerende substrat til påvisning af peberrodsperoxidase (HRP) aktivitet fra antistoffer og andre Western blot-prober
  • Følsom– detekter lav-femtogram (mid-zeptomol) mængder af protein i bånd på nitrocellulose eller PVDF membraner
  • Kvantitativ– producerer et kvantitativt signal, der kan måles over to størrelsesordener
  • Sparer på antistof– optimeret til meget fortyndede antistofkoncentrationer; fortyndede primære antistoffer 5000- til 100.000 gange og sekundære antistoffer 100.000 til 500.000 gange (fra 1mg/ml stamopløsninger)
  • Intens signal– let at tage et billede ved eksponering for autoradiografifilm eller via et CCD-kamera eller lignende billedbehandlingssystem
  • Fremragende signal varighed– 8 timers brugbar lysudgang, når forholdene er optimeret
  • Stabilt reagens– Sættets komponenter er stabile i 1 år ved °4 C eller 6 måneder ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 20 ml
Substrater Peberrodsperoxidase
Anbefalede antistofkoncentrationer 2° : 1:100-500K (2-10ng/ml), 1° : 1:5K (10-200 ng/ml)
Følsomhed Lavt femtogram-niveau
Signalvarighed 6 til 8 timer
Tilstrækkelig til 2 Mini-Gel Blots, 200 sq. cm membran
Sættets indhold Stabil peroxidbuffer (10 ml), Luminol/Enhancer (10 ml)
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 2 mini-gel blots; 200 cm 2 membran
• Luminol/Enhancer, 10 ml
• Stabil peroxidbuffer, 10 mL Opbevar
reagenser ved 4 °C.