Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto Maksimal følsomhed Substrat
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ SuperSignal West Femto Substrate er et ultrafølsomt forbedret kemiluminescerende substrat (ECL substrat) til påvisning af peroxidaseaktivitet fra HRP-konjugerede antistoffer og prober i Western blotting.
SuperSignal West Femto Substrate Maximum Sensitivity Substrate er et ultrafølsomt kemiluminescerende substratsystem til vestlig blotting med peberrodsperoxidase (HRP) enzymet. Substratsættet muliggør påvisning af lavt femtogram (det er midt i zeptomol!) mængder protein deponeret på nitrocellulose- eller PVDF-membranen og undersøgt med passende primære og sekundære antistoffer. Når det kombineres med optimerede antistofkoncentrationer og blokeringsbuffere, SuperSignal muliggør West Femto Substratet detektion af målproteiner i mængder, der er små til at kunne ses med typiske ECL substrater.
Højdepunkter:
- ECL substrat – et forbedret kemiluminescerende substrat til detektion af peberrodsperoxidase (HRP)-aktivitet fra antistoffer og andre Western blot-prober
- Sensitive – registrerer lav-femtogram (midt-zeptomol) mængder protein i bånd på nitrocellulose- eller PVDF-membraner
- Kvantitativ – producerer kvantitative signaler, der kan måles over to størrelsesordener
- Sparer antistoffer – optimeret til meget fortyndede antistofkoncentrationer; fortyndede primære antistoffer 5000- til 100.000-fold og sekundære antistoffer 100.000 til 500.000 gange (fra 1 mg/ml-lagre)
- Intenst signal – let at optage et billede ved eksponering på autoradiografifilm eller via et CCD-kamera eller lignende billedsystem
- Fremragende signalvarighed–: 8 timers brugbart lys, når forholdene er optimeret
- Stabile reagens-kit-komponenter – er stabile i 1 år ved 4 °C eller 6 måneder ved stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Substrater |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Produktlinje | SuperSignal |
| Mængde | 200 ml |
| Konjugeret | HRP |
| Substrater | Peberrodsperoxidase |
| Anbefalede antistofkoncentrationer | 2° : 1:100-500K (2-10ng/ml), 1° : 1:5K (10-200 ng/ml) |
| Vis mere |