Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Vest Dura Substrat med forlænget varighed
Artikelnummer. p-4532041 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
200ml
20ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10445345 100 ml 100ml
10220294 200 ml 200ml
10398773 20 ml 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10445345 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34075
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Luminol-baseret forbedret kemiluminescens (ECL ) peberrodsperoxidase (HRP) substrat ideelt til kvantitativ western blotting med stabil lysoutput til mid-femtogram niveaudetektion til western blot analyse.
Thermo Scientific™ SuperSignal Vest Dura Extended Duration Substrate er en luminol-baseret forbedret kemiluminescens (ECL ) peberrodsperoxidase (HRP) substrat ideelt til kvantitativ western blotting med stabil lysoutput til mid-femtogram niveaudetektion til western blot analyse.
SuperSignal Vest Dura Extended Duration Substrate til HRP er optimeret til høj følsomhed og lang signalvarighed, hvilket gør det ideelt til afkølede CCD-kamerabaserede detektionssystemer og kvantificering. I modsætning til substrater med signaler, der falder til næppe detekterbare niveauer –på 30 60 minutter, produceres signalet med SuperSignal Vest Dura kemiluminescerende substrat er stabilt i 24 timer, hvilket muliggør flere film- eller kameraeksponeringer.
SuperSignal Vest Dura Substrategenskaber for forlænget varighed omfatter:
  • Følsomhed: midt på femtogram
  • Stabilitet: 24-timers arbejdsopløsningsstabilitet; 1 års kitstabilitet ved stuetemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulose og PVDF membraner
  • Signalvarighed: 24 timer
  • Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:1.000– 1:50.000 fortynding (0,02 1,–0μ g/ml)
  • Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:50.000– 1:250.000 fortynding (4 20 –ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 100 ml
Substrater Peberrodsperoxidase
Anbefalede antistofkoncentrationer 2° : 1:50-250K (4-20ng/ml), 1° : 1:5K (0,02-1 μg/ml)
Følsomhed Midt af femtogram
Signalvarighed 24 hr.
Tilstrækkelig til 12 Mini-Gel Blots, 1000 sq. cm membran
Sættets indhold Luminol/Enhancer, 50 ml, Stabil peroxidbuffer, 50 ml
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 12 mini-gel blots; 1000 cm 2 membran
• Luminol/Enhancer, 50 ml
• Stabil peroxidbuffer, 50 mL
Opbevares ved stuetemperatur.