Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Vest Dura Substrat med forlænget varighed
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific SuperSignal Dura West Extended Duration Substrat er et luminolbaseret forbedret kemiluminiscens (ECL) peberrodsperoxidase (HRP) substrat, ideelt til kvantitativ western blotting med stabil lysudgang til detektion på midtfemtogramniveau til western blot-analyse.
SuperSignal Vestlige Dura Extended Duration Substrat-karakteristika inkluderer:
- Følsomhed: midt i femtogram
- Stabilitet: 24-timers arbejdsløsningsstabilitet; 1-års kit-stabilitet ved stuetemperatur
- Kompatibilitet: nitrocellulose- og PVDF-membraner
- Signalets varighed: 24 timer
- Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:1.000 – 1:50.000 fortynding (0,02 – 1,0 μg/ml)
- Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:50.000 – 1:250.000 fortynding (4 – 20 ng/ml)
SuperSignal West Dura Extended Duration Substrat til HRP er optimeret til høj følsomhed og lang signalvarighed, hvilket gør det ideelt til kølede CCD-kamerabaserede detektionssystemer. I modsætning til substrater med signaler, der falder til næsten umulige niveauer på 30-60 –minutter, er signalet produceret med SuperSignal West Dura chemiluminescent substrat stabilt i 24 timer, hvilket muliggør flere film- eller kameraeksponeringer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Substrater |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Produktlinje | SuperSignal |
| Mængde | 100 ml |
| Substrater | Peberrodsperoxidase |
| Anbefalede antistofkoncentrationer | 2° : 1:50-250K (4-20ng/ml), 1° : 1:5K (0,02-1 μg/ml) |
| Følsomhed | Midt af femtogram |
| Vis mere |