Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Vest Dura Substrat med forlænget varighed
Artikelnummer. 10220294 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
200 ml
4 x 100 mL
4 x 200 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
200ml
20ml
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10220294 200 ml 200ml
10445345 100 ml 100ml
15523207 4 x 100 mL Pakke med 4
15533207 4 x 200 mL Pakke med 4
10398773 20 ml 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10220294 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5910.00 DKK
    5082.65 DKK / 200ml
    Spare 827.35 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Luminol-baseret forbedret kemiluminescens (ECL ) peberrodsperoxidase (HRP) substrat ideelt til kvantitativ western blotting med stabil lysoutput til mid-femtogram niveaudetektion til western blot analyse.
Thermo Scientific SuperSignal Dura West Extended Duration Substrat er et luminolbaseret forbedret kemiluminiscens (ECL) peberrodsperoxidase (HRP) substrat, ideelt til kvantitativ western blotting med stabil lysudgang til detektion på midtfemtogramniveau til western blot-analyse.
SuperSignal Vestlige Dura Extended Duration Substrat-karakteristika inkluderer:
  • Følsomhed: midt i femtogram
  • Stabilitet: 24-timers arbejdsløsningsstabilitet; 1-års kit-stabilitet ved stuetemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulose- og PVDF-membraner
  • Signalets varighed: 24 timer
  • Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:1.000 – 1:50.000 fortynding (0,02 – 1,0 μg/ml)
  • Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:50.000 – 1:250.000 fortynding (4 – 20 ng/ml)
SuperSignal West Dura Extended Duration Substrat til HRP er optimeret til høj følsomhed og lang signalvarighed, hvilket gør det ideelt til kølede CCD-kamerabaserede detektionssystemer. I modsætning til substrater med signaler, der falder til næsten umulige niveauer på 30-60 –minutter, er signalet produceret med SuperSignal West Dura chemiluminescent substrat stabilt i 24 timer, hvilket muliggør flere film- eller kameraeksponeringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 200 ml
Substrater Peberrodsperoxidase
Anbefalede antistofkoncentrationer 2° : 1:50-250K (4-20ng/ml), 1° : 1:5K (0,02-1 μg/ml)
Følsomhed Midt af femtogram
Signalvarighed 24 hr.
Tilstrækkelig til 25 mini-gel blots, 2000 sq. cm membran
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 25 mini-gel blots; 2000 cm 2 membran
• Luminol/Enhancer, 100 ml
• Stabil peroxidbuffer, 100 mL
Opbevares ved stuetemperatur.