Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Vest Atto Ultimativ følsomhedssubstrat
Artikelnummer. 16595740 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16595740 200 ml -
16425284 20 ml 20ml
17181819 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16595740 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A38556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6620.00 DKK
    5825.65 DKK / 200ml
    Spare 794.35 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SuperSignal™ Vest Atto Ultimate Sensitivity Substrate er en forbedret kemiluminescerende (ECL ) substrat til høj attogram protein detektion og giver det høje niveau følsomhed og bedre signal-til-støj-forhold sammenlignet med andre kommercielt tilgængelige peberrodsperoxidase (HRP) substrater.
  • Følsomhed: lav-femtogram til høj-attogram
  • Stabilitet: otte timer for arbejdsløsning, et år for sæt ved 4 °C
  • Kompatibilitet: nitrocellulose og PVDF membraner
  • Signalvarighed: op til fire timer
  • Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:1000 til 1:5000 fortynding (0,2 til 1,0μ g/ml)
  • Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:100000 til 1:250000 fortynding (4 til 10 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 200 ml
Substrater Peberrodsperoxidase
Følsomhed Lav-femtogram til høj-attogram
Tilstrækkelig til 25 Mini-Gel Blots, 2000 sq. cm membran
Indhold og opbevaring SuperSignal Vest Atto Underlag / SuperSignal Vest Atto Stabil peroxid
• Substratopløsning, 100 ml
• Stabil peroxidopløsning, 100 ml Tilstrækkelig
til 25 mini-gel blots; 2000 cm 2 membran.
Opbevar reagenser ved 2 –8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is