Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Molekylvægt proteinstige
Artikelnummer. 10755869 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
250µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10755869 250μ L 250µL
1 options
Artikelnummer. 10755869 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 84785
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Brugsklar blanding af rekombinante proteiner (20 til 150K) med IgG-bindingssteder til kemiluminescerende, fluorescerende, kromogene eller andre detektionsmetoder.
Thermo Scientific™ SuperSignal Molecular Weight Protein Ladders (20 til 150 KDa) er en klar-til-brug blanding af rekombinante proteiner med IgG-bindingssteder, der giver pålidelige og proportionale båndintensiteter i farvede geler og immunoblots udviklet med kemiluminescerende, fluorescerende, kromogene eller andre detektionssystemer.
De SuperSignal Molekylvægt proteinstiger og SuperSignal Enhanced Molecular Weight Protein Ladders indeholder en klar-til-brug stabiliseret blanding af otte rekombinante proteiner i størrelse fra 20 til 150 kDa. Disse rekombinante proteiner binder antistoffer anvendt i Western blot gennem et IgG-bindingssted. Proteinmarkørerne kan derefter visualiseres enten ved hjælp af passende substrater for enzymmærkede antistoffer eller via fluorescerende farvestof-mærkede antistoffer. Molekylvægtsmarkørblandingen indeholder også en speciel pink sporingsfarve til at overvåge elektroforesekørsel og membranoverførsel uden behov for yderligere farvede markører. Standarderne er kompatible med nitrocellulose- og PVDF-membraner, multiple blokeringsbuffere og mange andre detektionsmetoder.
Der tilbydes to versioner af standarden. Den almindelige formulering er egnet til brug med de fleste kanin- og andre polyklonale antistoffer, som ikke er mus. Den forbedrede standard er formuleret specifikt til applikationer, der kræver muse monoklonale antistoffer og eksperimenter, hvor meget fortyndede antistofkoncentrationer anvendes.
Højdepunkter:
  • Klar til brug– flydende format er klar til påfyldning og kræver ingen kogning
  • Direkte visualisering– se markørbånd med gelfarvninger og blotting-detektionsreagenser
  • Konsekvent– jævn båndintensitet uanset detektionsmetode
  • Kompatibel– forbedret version for kompatibilitet med muse monoklonale primære antistoffer
  • Simple markørstørrelser– båndmolekylvægte er delelige med 10K, hvilket gør dem nemme at huske
  • Stabil– opbevares i lang tid ved -°20 C, tre måneder ved °4 C eller en måned ved omgivelsestemperatur
Yderligere funktioner:
  • Molekylmasserne inkluderet i disse standarder er 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 og 150 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold: et hætteglas med 250 stkμ
L Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (pH 7,5 ved 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3
og 33 % glycerol Opbevaring: Opbevares ved modtagelse ved -°20 C til langtidsopbevaring eller tre måneder ved 4 C °eller en måned ved omgivelsestemperatur
Detektionsmetode Brugerdefineret detektionssystem
Antal markører 8
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 20 til 150 kDa
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
Molekylvægt (g/mol) 150, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa
Mængde 250μ L
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje SuperSignal
Produkttype Proteinstige
Plet type Plettet
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE