Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Enhanced Molecular Weight Protein Ladder
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ SuperSignal Molecular Weight Protein Ladders (20 til 150KDa) er en klar-til-brug blanding af rekombinante proteiner med IgG-bindingssteder, der giver pålidelige og proportionale båndintensiteter i farvede geler og immunoblots udviklet med
Der tilbydes to versioner af standarden. Den almindelige formulering er egnet til brug med de fleste kanin- og andre polyklonale antistoffer, som ikke er mus. Den forbedrede standard er formuleret specifikt til applikationer, der kræver muse monoklonale antistoffer og eksperimenter, hvor meget fortyndede antistofkoncentrationer anvendes.
Højdepunkter:
Klar til brug– flydende format er klar til påfyldning og kræver ingen kogning
Direkte visualisering– se markørbånd med gelfarvninger og blotting-detektionsreagenser
Konsekvent– jævn båndintensitet uanset detektionsmetode
Kompatibel– forbedret version for kompatibilitet med muse monoklonale primære antistoffer
Simple markørstørrelser– båndmolekylvægte er delelige med 10K, hvilket gør dem nemme at huske
Stabil– opbevares i lang tid ved -°20 C, tre måneder ved °4 C eller en måned ved omgivelsestemperatur
Yderligere funktioner:
- Molekylmasserne inkluderet i disse standarder er 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 og 150 kDa.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indhold: et hætteglas med 250 stkμ L Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (pH 7,5 ved 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3 og 33 % glycerol Opbevaring: Opbevares ved modtagelse ved -°20 C til langtidsopbevaring eller tre måneder ved 4 C °eller en måned ved omgivelsestemperatur |
| Detektionsmetode | Brugerdefineret detektionssystem |
| Antal markører | 8 |
| Produkttype | Proteinstige |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Størrelsesområde | 20 til 150 kDa |
| Plet type | Ufarvet |
| Gel kompatibilitet | Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels |
| Molekylvægt (g/mol) | 150, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa |
| Produktlinje | SuperSignal |
| Vis mere |