Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Pico Kemiluminescerende substrat
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Pico Kemiluminescerende substrat er optimeret til at generere et intenst lyssignal og give exceptionel ydeevne i luminometer-baserede analyser.
Højdepunkter:
Øjeblikkelig lysgenerering– et intenst signal produceres straks ved stuetemperatur eller ved 37 °C
Højt signal-støj-forhold– minimal baggrund
Lav picogramfølsomhed– opdage proteiner i dine ELISA'er ned til picogram-niveauerne
Opbevaring ved stuetemperatur– et ensartet produkt med omgivende forsendelse og ingen grund til at opbevare ved 4 °C
8-timers arbejdsløsningsstabilitet– ensartet ydeevne af arbejdsløsningen over en 8-timers periode med kun et 10 % fald i aktivitet efter 24 timer
Fleksibel– signal kan aflæses i sorte eller hvide uigennemsigtige plader
Udsender lys ved 425nm– kan måles med luminometre
Inkluderer:
Luminol/Enhancer-opløsning (125 ml); Stabil peroxidbuffer (125 ml)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ELISA-substrat |
| Mængde | 250 ml sæt |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Produktlinje | SuperSignal |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Substrattype | HRP (peberrodsperoxidase) |
| Sættets indhold | Stabil peroxidbuffer, 125 ml, Luminol/Enhancer, 125 ml |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelsen opbevares produktet ved stuetemperatur. Produktet afsendes ved omgivelsestemperatur. Introduktion |