Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Pico Kemiluminescerende substrat
Artikelnummer. 10185663 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml sæt
250 ml sæt
Sættets indhold:
Stabil peroxidbuffer, 125 ml, Luminol/Enhancer, 125 ml
Stabil peroxidbuffer, 50 ml, Luminol/Enhancer, 50 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Sættets indhold Pakningsstørrelse
10185663 100 ml sæt Stabil peroxidbuffer, 50 ml, Luminol/Enhancer, 50 ml 100ml
10475775 250 ml sæt Stabil peroxidbuffer, 125 ml, Luminol/Enhancer, 125 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10185663 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37070
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
HRP-substrat optimeret til at generere et intenst lyssignal og give exceptionel ydeevne i luminometer-baserede analyser.
Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Pico Chemiluminescent Substrate er optimeret til at generere et intenst lyssignal og levere undtagelsespræstation i luminometerbaserede analyser.
SuperSignal ELISA Pico Substratet leverer kemiluminescerende detektion af peberrodsperoxidase (HRP)-aktivitet for ELISA metoder baseret på HRP-konjugerede antistoffer og prober. Disse ELISA'er kan finde sted enten i et reagensglas eller en mikroplade og kvantificeres ved at måle relative lysenheder (RLU) i et luminometer.
Højdepunkter:
  • Et umiddelbart lysgenererende –, intenst signal produceres straks ved stuetemperatur eller ved 37 °C
  • Høj signal-til-støj-forhold – minimal baggrund
  • Lav picogram-sensitivitet – detekterer proteiner i dine ELISA'er helt ned til picogramniveauerne
  • Opbevaring ved stuetemperatur – er et ensartet produkt med omgivende forsendelse og ingen behov for opbevaring ved 4 °C
  • 8-timers arbejdsløsningsstabilitet–, konsekvent ydeevne af arbejdsløsningen over en 8-timers periode med kun 10% fald i aktivitet efter 24 timer
  • Fleksibelt – signal kan læses i sorte eller hvide uigennemsigtige plader
  • Udsender lys ved 425 nm, – målt med luminometre.
Inkluderer:
luminol/forstærkeropløsning (125 ml); Stabil peroxidbuffer (125 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 100 ml sæt
Detektionsmetode Kemiluminescens
Produktlinje SuperSignal
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype HRP (peberrodsperoxidase)
Sættets indhold Stabil peroxidbuffer, 50 ml, Luminol/Enhancer, 50 ml
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares produktet ved stuetemperatur. Produktet afsendes ved omgivelsestemperatur. Introduktion