Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ Master Mix
Artikelnummer. 12013679
Skift visning
Antal reaktioner:
250 reaktioner
50 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
12013679 50 reaktioner 50 reaktioner
12033679 500 reaktioner 500 reaktioner
12023679 250 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12013679 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11755050
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
(200 μL) SuperScript™ III RT, RNaseOUT™ , Rekombinant ribonukleasehæmmer, et proprietært hjælpeprotein, tilfældige primere, MgCl2 og dNTP'er.
SuperScript VILO Master Mix er en førstestrengs cDNA-syntese-mastermix til to-trins RT-qPCR-applikationer.
SuperScript VILO Master Mix er en førstestrengs cDNA-syntese-mastermix til to-trins RT-qPCR-applikationer. Mastermixet kombinerer SuperScript III Reverse Transcriptase (RT) og andre RT-reaktionskomponenter i et enkeltrørsformat for at muliggøre pålidelig førstestrengssyntese og høje cDNA-udbytter fra en lang række input-RNA-koncentrationer. Den høje RT-effektivitet af SuperScript III RT og den optimerede formulering gør det muligt for mastermixet at levere høj linearitet i cDNA-syntese på tværs af en bred vifte af input-RNA-skabeloner til to-trins kvantitative RT-PCR-assays.
Funktioner i SuperScript VILO Master Mix inkluderer:
• Udgangsmateriale kan variere op til 2,5μ g total RNA i en 20μ L cDNA-syntesereaktion
• Rekombinant ribonukleasehæmmer beskytter mod nedbrydning af mål-RNA på grund af ribonukleasekontamination
• RT er konstrueret med reduceret RNase H-aktivitet og øget termisk stabilitet
For overlegen cDNA-synteseydelse i RT-qPCR-applikationer
SuperScript IV VILO Master Mix (Kat. nr. 11756050) løfter de betroede VILO teknologi til næste niveau med den yderst processive og termostabile SuperScript IV RT og yderligere optimeret buffer. Masterblandingen muliggør effektiv cDNA-syntese ved højere temperaturer på kortere tid og giver overlegent cDNA-udbytte og følsomhed selv med suboptimal renhed eller knappe skabeloner.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5X
Indhold og opbevaring
•SuperScript VILO Master Mix (200μ L)
Opbevar kl– 5 til– 30 °C.
Detektionsmetode qPCR
Format Master Mix
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 60 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Mængde 50 reaktioner
Omvendt transkriptase SuperScript III
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Master Mix
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 10 kb
Udgangsmateriale RNA