Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR system
Artikelnummer. 17871544
Skift visning
Oversigt:
Farvefri
Farvet
Antal reaktioner:
100 x 50μ L Reaktioner
25 x 50μ L Reaktioner
500 x 50 μl reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Antal reaktioner
17871544 Farvefri 25 x 50μ L Reaktioner
17881544 Farvet 25 x 50μ L Reaktioner
17843054 Farvefri 100 x 50μ L Reaktioner
17832994 Farvet 100 x 50μ L Reaktioner
17804584 Farvefri 500 x 50 μl reaktioner
17814604 Farvet 500 x 50 μl reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17871544 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12596025
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System er en bekvem et-trins formulering til at udføre hurtig cDNA-syntese og PCR-amplifikation i et enkelt rør.
Invitrogen SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System er en bekvem et-trins formulering til at udføre hurtig cDNA-syntese og PCR-amplifikation i et enkelt rør. Den kombinerer SuperScript IV Reverse med høj processivitet Transcriptase (RT) med en ny UniPrime RT-PCR Master Mix for at give lettere brug og uovertruffen ydeevne sammenlignet med andre et-trins RT-PCR kits.
De Invitrogen SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System tilbyder en praktisk et-trins proces til udførelse af hurtig cDNA-syntese og PCR-amplifikation i et enkelt rør. Den kombinerer SuperScript IV Reverse med høj processivitet Transcriptase (RT) med en ny UniPrime RT-PCR-mastermix for lettere brug og uovertruffen ydeevne sammenlignet med andre et-trins RT-PCR-kits.
Højdepunkter
•Forenklet workflow —universal primer annealing ved °60 C reducerer optimeringstiden
•Nem pipettering —af farvede buffere til visuel sporing af reaktionsopsætning og direkte prøveindlæsning på geler
•Velegnet til automatisering —to-faset hot-start aktiveringsmekanisme til stuetemperatur opsætning og bordplade stabilitet i op til 24 timer
•Overlegen ydeevne —høje udbytter og pålidelig måldetektion selv med udfordrende RNA-prøver
Kombination af overlegne enzymer
SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System anvender en kombination af overlegne enzymer. SuperScript IV omvendt Transcriptase mix hjælper med at producere et effektivt revers transkriptionstrin gennem dets høje termostabilitet, processivitet og evne til at syntetisere cDNA fra forskellige RNA-prøver, mens dets høje følsomhed hjælper med at sikre pålidelig måldetektion, selv når RNA-input er begrænset (ned til 0,01 pg RNA).
2X UniPrime RT-PCR-mastermixet indeholder modificeret platin SuperFi II DNA-polymerase, som leverer høj specificitet og høje udbytter og er ideel til applikationer, der kræver sekvensnøjagtighed. Denne nye mastermix-formulering muliggør universel primer-annealing ved 60 °C for de fleste primerpar designet efter de generelle designregler og hjælper med at minimere optimeringstrin, spare tid og undgå fejl i RT-PCR-kørsler.
Tofaset hotstart Den innovative
tofasede hotstartmekanisme hjælper med at levere høj specificitet og udbytte i et-trins RT-PCR gennem tidsmæssig adskillelse af aktiviteterne af revers transkriptase og DNA-polymerase. Dette tillader ikke kun reaktionsopsætning ved stuetemperatur, men hjælper også med at sikre stabiliteten af de samlede reaktioner i op til 24 timer for mål op til 3 kb og i op til 4 timer for mål> 3 kb.
Farvet format
SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System er tilgængeligt i et standard farvestoffrit format eller farvet format indeholdende sporingsfarvestoffer. Når det røde sporingsfarvestof i SuperScript IV RT-blandingen og det blå sporingsfarvestof i UniPrime RT-PCR-masterblandingen kombineres under reaktionsopsætningen, bliver den endelige reaktionsblanding til lilla. Dette giver mulighed for enkel visuel sporing af reaktionsopsætningen og hjælper med at forhindre pipetteringsfejl. Det endelige reaktionsprodukt kan også fyldes direkte på agarosegeler for en mere strømlinet arbejdsgang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •SuperScript IV RT Mix, 50μ L
• 2X UniPrime RT-PCR Master Mix, 625μ L
• Nukleasefrit vand, 1,25 mL Opbevares
ved -15 til -25 °C.
Oversigt Farvefri
Detektionsmetode Gelelektroforese
Format 1-trins RT-PCR-kit
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 1-Step RT-PCR
Teknik 1-Step RT-PCR
Multiplex kapacitet Ja
Optimal reaktionstemperatur 50 °C til 65 °C
Mængde 25 reaktioner
Omvendt transkriptase SuperScript IV
Hot Start Indbygget Hot Start
Antal reaktioner 25 x 50μ L Reaktioner
Reaktionsformat Master Mix
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 13 kb
Udgangsmateriale RNA