Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ IV enkeltcelle/lavt input cDNA PreAmp Kit
Artikelnummer. 17767433
Skift visning
Antal reaktioner:
192 Reaktioner
384 Reaktioner
48 Reaktioner
480 reaktioner
96 Reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
17767433 192 Reaktioner
17473802 48 Reaktioner
17757433 96 Reaktioner
17777433 384 Reaktioner
17787433 480 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17767433 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11752192
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De Invitrogen SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit er designet til effektiv cDNA-syntese og amplifikation direkte fra intakte enkeltceller (1 1.–000) eller lave mængder af total RNA (2 pg –10 ng).
De Invitrogen SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit er designet til effektiv cDNA-syntese og amplifikation direkte fra intakte enkeltceller (1 1.–000) eller lave mængder af total RNA (2 pg –10 ng). Den indeholder alle nødvendige komponenter til at udføre cellelyse, revers transkription (RT) og PCR-amplifikation i et bekvemt forblandet format. En kombination af overlegne enzymer (SuperScript IV Reverse Transcriptase og platin SuperFi U DNA Polymerase) muliggør høje udbytter, følsomhed og nøjagtighed. På grund af de korte reaktionstider og minimal praktisk tid, kan denne enkle et-rørs præamplifikationsprotokol fuldføres på lidt over to timer. Det opnåede globale cDNA af høj kvalitet kan bruges til næste generations sekventering (NGS ) applikationer eller til genekspressionsanalyse ved real-time PCR.
Funktionerne i SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit inkluderer:
•Overlegen følsomhed til nem påvisning af lavt mange mål (så lavt som enkeltcelle eller 2 pg total RNA)
• Højkvalitets cDNA til transkriptionsinformation i fuld længde med ensartet dækning
• Strømlinet arbejdsgang med simpel et-rørsprotokol
• Korte lyserings- og omvendt transskriptionstider for tidsbesparelser
• Global præamplifikation kompatibel med downstream-analyse af NGS eller real-time PCR
SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit udnytter den terminale deoxynucleotidyl transferase (TdT ) aktivitet af SuperScript IV Reverse Transcriptase . Indfangende oligonukleotid indeholdende oligo(dT) og adaptersekvenser bruges som primer for selektiv førstestrengs cDNA-syntese fra poly(A)-holdige RNA'er. Når den omvendte transkriptase når 5‘ slutningen af RNA-skabelonen, TdT aktivitet tilføjer –1 3 ekstra nukleotider til cDNA-enden, hvilket muliggør skabelonskift og ligeringsfri inkorporering af adaptersekvens i 3‘ slutningen af det resulterende cDNA. SuperScript IV Reverses høje følsomhed og skabelonskifteffektivitet Transcriptase tillade indfangning af mål med lav overflod.
Adaptersekvenser inkorporeret i begge ender af cDNA'et tjener som primerbindingssteder i det efterfølgende PCR-amplifikationstrin, hvilket muliggør global præamplifikation af skabelonerne i fuld længde. Den medfølgende platin SuperFi U Preamplification Master Mix indeholder en overlegen high-fidelity DNA-polymerase, der sikrer effektiv amplifikation af lange templates (op til 10 kb) uden PCR-induceret bias eller fejl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
Fire pakker, som hver indeholder:
• 10X lyseringsbuffer (48μ L)
• RNase-hæmmer (19μ L)
• Indfangning af oligonukleotid (48μ L)
• 4X SuperScript IV cDNA Synthesis Master Mix (240μ L)
• Skabelonskiftende oligonukleotid (48μ L)
• 2X platin SuperFi U Preamplification Master Mix (2 x 1,2 ml)
• Præamplifikationsprimer (48μ L)
• Nukleasefrit vand (2 x 1,25 ml)
Opbevar kl– 15 til– 25 °C.
Format Kit
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Platin SuperFi U DNA polymerase
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik Omvendt transskription, præamplifikation
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Mængde 192 reaktioner
Omvendt transkriptase SuperScript IV
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Næste generations sekvensering (NGS ), Realtids-PCR (qPCR)
Endelig produkttype PCR-amplificeret cDNA
Antal reaktioner 192 Reaktioner
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 10 kb
Udgangsmateriale Celler eller RNA