Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT reaktionsbuffer
Beskrivelse
SuperScript IV RT Reaction Buffer er inkluderet med og designet til brug med SuperScript IV Reverse Transcriptase. Denne buffer er optimeret for at give robust og pålidelig cDNA-syntese. I tilfælde hvor der kræves yderligere mængde, stilles SuperScript IV RT Reaction Buffer til rådighed her i et selvstændigt format.
Til brug med
SuperScript IV Revers Transcriptase (Kat. Ingen 18090010)
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5X |
| Til brug med (applikation) | Revers transkription |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Inkluderer | • SuperScript IV RT reaktionsbuffer (5 x 1 ml) |