Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT-LAMP Master Mix
Beskrivelse
Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP Master Mix er en færdig løsning optimeret til hurtig, følsom og simpel RNA-måldetektion i loop-medierede isoterme amplifikationsreaktioner (LAMP). Med denne bekvemme mastermixformulering kan du udføre isotermisk amplifikation fra både RNA- eller DNA-mål i et enkelt rørformat.
Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP Master Mix er en klar-til-brug-løsning optimeret til hurtig, følsom og enkel RNA-måldetektion i loop-medieret isotermisk amplifikation (LAMP) reaktioner. Med denne praktiske mastermix-formulering kan du udføre isotermisk amplifikation fra både RNA- eller DNA-mål i et enkelt rørformat.
Fordele ved SuperScript IV RT-LAMP Master Mix
• RNA- og DNA-måldetektion ved brug af Bst DNA-polymerase til isotermisk amplifikation på så lidt som fem minutter
• Robust og specifik cDNA-syntese ved hjælp af SuperScript IV Reverse Transcriptase
• Forbedret specificitet og sensitivitet med bufferformulering og RNaseOUT rekombinant ribonukleasehæmmer
• Kompatibel —med realtids- og slutpunktsdetektion inkluderer SYTO 9 farvestof til realtidsdetektion
• Fleksibelt design giver flere muligheder for at evaluere resultater, herunder realtids- og slutpunktdetektionsmetoder.
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix inkluderer en udviklet Bst DNA-polymerasemutant med en hurtig reaktionshastighed og øget følsomhed og tolerance over for inhibitorer, samt SuperScript IV Reverse Transcriptase med øget processivitet, termostabilitet og inhibitormodstand. For at forhindre RNA-nedbrydning ved overførte RNaser inkluderer mastermixen den potente, ikke-konkurrerende RNaseOUT Rekombinant ribonukleasehæmmer. Vores proprietære reaktionsbuffersammensætning er optimeret til at øge specificiteten ved at forsinke no-template control (NTC) amplifikationstid.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Master Mix |
| Til brug med (applikation) | LAMPE, RT-LAMPE |
| Polymerase | Bst DNA polymerase |
| Mængde | 1000 reaktioner, 10 x 1,25 ml |
| Indhold og opbevaring | •2X SuperScript IV RT-LAMP Master Mix (10 x 1,25 ml) |
| Antal reaktioner | 1000 reaktioner |
| Optimal reaktionstemperatur | 65 °C |
| Omvendt transkriptase | SuperScript IV |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Detektionsmetode | Realtids- og slutpunktsdetektion |
| Vis mere |