Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT-LAMP Master Mix
Beskrivelse
Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP Master Mix er en færdig løsning optimeret til hurtig, følsom og simpel RNA-måldetektion i loop-medierede isoterme amplifikationsreaktioner (LAMP). Med denne bekvemme mastermixformulering kan du udføre isotermisk amplifikation fra både RNA- eller DNA-mål i et enkelt rørformat.
Fordele ved SuperScript IV RT-LAMP Master Mix
- RNA- og DNA-måldetektion ved hjælp af Bst DNA-polymerase til isotermal amplifikation på så lidt som fem minutter
- Robust og specifik cDNA-syntese ved brug af SuperScript IV Reverse Transcriptase
- Øget specificitet og følsomhed med bufferformulering og RNaseOUT rekombinant ribonukleasehæmmer
- Kompatibel med realtids- og endpoint-detektion—inkluderer SYTO 9 farvestoffer til realtidsdetektion
- Fleksibelt design giver flere muligheder for evaluering af resultater, herunder realtids- og endepunktsdetektionsmetoder
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix inkluderer en udviklet Bst DNA-polymerasemutant med hurtig reaktionshastighed og øget følsomhed og tolerance over for inhibitorer, samt SuperScript IV Reverse Transcriptase med øget processivitet, termostabilitet og hæmmerresistens. For at forhindre RNA-nedbrydning ved overførsel af RNaser inkluderer masterblandingen den potente, ikke-konkurrerende RNaseOUT Rekombinante Ribonuklease-hæmmer. Vores proprietære reaktionsbuffer-sammensætning er optimeret til at øge specificiteten ved at forsinke no-template control (NTC) amplifikationstiden.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Master Mix |
| Til brug med (applikation) | LAMPE, RT-LAMPE |
| Polymerase | Bst DNA polymerase |
| Mængde | 100 reaktioner, 1 x 1,25 ml |
| Indhold og opbevaring | •2X SuperScript IV RT-LAMP Master Mix (1,25 ml) |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Optimal reaktionstemperatur | 65 °C |
| Omvendt transkriptase | SuperScript IV |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Detektionsmetode | Realtids- og slutpunktsdetektion |
| Vis mere |