Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ IV omvendt Transcriptase
Artikelnummer. 15317696
Skift visning
Antal reaktioner:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
10000 enheder
2000 enheder
40000 enheder
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15317696 200 reaktioner 40000 enheder
15387686 10 reaktioner 2000 enheder
15307696 50 reaktioner 10000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 15317696 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18090200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9560.00 DKK
    8603.65 DKK / 40000 enheder
    Spare 956.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) er en proprietær MMLV-mutant med overlegen robusthed og pålidelighed i RT-reaktioner.
SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) er en proprietær MMLV-mutant med overlegen robusthed og pålidelighed i RT-reaktioner. Det er væsentligt forbedret i forhold til SuperScript III RT, hvad angår inhibitorresistens, processivitet og reaktionshastighed, samtidig med at det bibeholder alle fordelene ved dette enzym, herunder øget termostabilitet, højeffektiv cDNA-syntese i fuld længde og reduceret RNase-aktivitet. SuperScript IV RT er designet til at give pålidelig, konsistent og hurtig cDNA-syntese ved tilstedeværelse af inhibitorer, der findes i en lang række prøver, som får andre tilgængelige RT'er til at fungere ineffektivt.
SuperScript IV RT tilbyder fordele ved standard såvel som forhøjede temperaturer i forhold til klonet AMV og ThermoScript RT, herunder højere sensitivitet, inhibitortolerance og evne til at arbejde med nedbrudt RNA.
Funktioner ved SuperScript IV Reverse Transcriptase inkluderer:
  • Betydeligt forbedret resistens over for inhibitorer, der kan interferere med cDNA-syntese
  • Robust og specifik cDNA-syntese for en lang række prøvetyper
  • Hurtigere revers transkriptase-reaktion reducerer inkubationstiden fra >50 minutter til 10 minutter
  • Bedre processivitet sammenlignet med SuperScript III RT
SuperScript IV RT er det bedste valg til alle RT-PCR- og qRT-PCR-applikationer i SuperScript-produktfamilien, når reproducerbarhed og pålidelighed er det primære problem. Det er også vores bedste RT, når inhibitorer i RNA-prøven kan interferere med cDNA-syntese, hvilket fører til bias i genekspressionsundersøgelser.
Kilde
Oprenset fra E. coli, der udtrykker pol-genet af M-MLV, modificeret for at øge termostabilitet og halveringstid, processivitet, inhibitorresistens og for at reducere RNase H-aktivitet
Enhedsdefinition
Én enhed af SuperScript IV RT er den mængde enzym, der kræves for at inkorporere 1 nmol deoxyribonukleotid ind i syreudfældeligt materiale på 10 minutter ved 37°C under anvendelse af poly(A) oligo(dT)12-18 som skabelon/primer.
Enhedsreaktionsbetingelser
50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 4 mM MgCl2, 10 mM DTT, 50 mM KCI, 0,5 mM dTTP, 0,4 MBq/ml [3H]-dTTP, 0,4 mM poly(A) oligo (dT)12-18 og enzym i 20 μl i 10 minutter ved 37°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 200 U/μl
Indhold og opbevaring • SuperScript IV RT, 4 x 50 μl (200 U/μl)
• 5X RT buffer, 4 x 1000 μl
• 0,1 M DTT, 4 x 500 μl
Opbevares ved -15 °C til -25 °C.
Format Enkeltstående enzym
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 10 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Mængde 4 x 10.000 enheder
Omvendt transkriptase SuperScript IV
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 12,3 kb
Udgangsmateriale RNA
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SuperScript IV Reverse Transcriptase
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dimercapto-2,3-butanediol