Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ IV omvendt Transcriptase
Beskrivelse
SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) er en proprietær MMLV-mutant med overlegen robusthed og pålidelighed i RT-reaktioner. Det er væsentligt forbedret i forhold til SuperScript III RT, hvad angår inhibitorresistens, processivitet og reaktionshastighed, samtidig med at det bibeholder alle fordelene ved dette enzym, herunder øget termostabilitet, højeffektiv cDNA-syntese i fuld længde og reduceret RNase-aktivitet. SuperScript IV RT er designet til at give pålidelig, konsistent og hurtig cDNA-syntese ved tilstedeværelse af inhibitorer, der findes i en lang række prøver, som får andre tilgængelige RT'er til at fungere ineffektivt.
SuperScript IV RT tilbyder fordele ved standard såvel som forhøjede temperaturer i forhold til klonet AMV og ThermoScript RT, herunder højere sensitivitet, inhibitortolerance og evne til at arbejde med nedbrudt RNA.
Funktioner ved SuperScript IV Reverse Transcriptase inkluderer:
- Betydeligt forbedret resistens over for inhibitorer, der kan interferere med cDNA-syntese
- Robust og specifik cDNA-syntese for en lang række prøvetyper
- Hurtigere revers transkriptase-reaktion reducerer inkubationstiden fra >50 minutter til 10 minutter
- Bedre processivitet sammenlignet med SuperScript III RT
SuperScript IV RT er det bedste valg til alle RT-PCR- og qRT-PCR-applikationer i SuperScript-produktfamilien, når reproducerbarhed og pålidelighed er det primære problem. Det er også vores bedste RT, når inhibitorer i RNA-prøven kan interferere med cDNA-syntese, hvilket fører til bias i genekspressionsundersøgelser.
Kilde
Oprenset fra E. coli, der udtrykker pol-genet af M-MLV, modificeret for at øge termostabilitet og halveringstid, processivitet, inhibitorresistens og for at reducere RNase H-aktivitet
Enhedsdefinition
Én enhed af SuperScript IV RT er den mængde enzym, der kræves for at inkorporere 1 nmol deoxyribonukleotid ind i syreudfældeligt materiale på 10 minutter ved 37°C under anvendelse af poly(A) oligo(dT)12-18 som skabelon/primer.
Enhedsreaktionsbetingelser
50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 4 mM MgCl2, 10 mM DTT, 50 mM KCI, 0,5 mM dTTP, 0,4 MBq/ml [3H]-dTTP, 0,4 mM poly(A) oligo (dT)12-18 og enzym i 20 μl i 10 minutter ved 37°C.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 200 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • SuperScript IV RT, 50 μl (200 U/μl) • 5X RT-buffer, 1 ml • 0,1 M DTT, 500 μl Opbevares ved -15 °C til –25 °C. |
| Format | Enkeltstående enzym |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Reaktionshastighed | 10 min. |
| Teknik | Revers transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C |
| Mængde | 10.000 enheder |
| Omvendt transkriptase | SuperScript IV |
| Ribonuklease H-aktivitet | Reduceret |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- SuperScript IV Reverse Transcriptase
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-Butanediol
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.