Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ IV One-Step RT-PCR system
Artikelnummer. 15814182
Inkluderer:
Kit med ezDNase
Kun sæt
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
25 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 15814182
Brand: Invitrogen™ 12594025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • SuperScript IV RT Mix, 12.5µL
  • 2X Platinum SuperFi RT-PCR Master Mix, 625µL
  • Nuclease-free water, 1.25mL
De Invitrogen SuperScript One-Step RT-PCR-system, fås med eller uden ezDNase , kombinerer den høje processivitet af SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) med høj-fideliteten af Platinum SuperFi DNA-polymerase for at give uovertruffen et-trins RT-PCR-ydeevne.
De Invitrogen SuperScript One-Step RT-PCR-system, fås med eller uden ezDNase , kombinerer den høje processivitet af SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) med høj-fideliteten af Platinum SuperFi DNA-polymerase for at give uovertruffen et-trins RT-PCR-ydeevne. Med denne praktiske et-trins-formulering plus gen-specifikke primere kan du udføre både cDNA-syntese fra totalt RNA eller mRNA og PCR-amplifikation i et enkelt rør.
Funktioner i SuperScript IV One-Step RT-PCR-systemet omfatter:
• Overlegen ydeevne med følsomhed ned til 0,01 pg RNA, mållængde op til 13,8 kb og den hurtigste et-trins RT-PCR-protokol
• Pålidelig måldetektion selv med suboptimalt rene RNA-prøver
• To-faset hot-start aktiveringsmekanisme til høj sensitivitet, specificitet og stuetemperatur opsætning
• Hurtig og nem gDNA-fjernelse for overlegen nøjagtighed og tillid til resultater (SuperScript IV One-Step RT-PCR System med ezDNase kun)
SuperScript IV RT er en proprietær MMLV RT-mutant med øget processivitet, termostabilitet og inhibitorresistens samt reduceret RNase H-aktivitet til følsom og effektiv cDNA-syntese i fuld længde. Platin SuperFi DNA Polymerase er en korrekturlæsende DNA-polymerase, der kombinerer overlegen troskab med pålidelig Platinum hot-start teknologi for den højeste succes inden for PCR. Kombinationen af disse to konstruerede enzymer producerer forbedrede RT-PCR-udbytter og pålidelighed, såvel som amplifikation af længere skabeloner sammenlignet med andre et-trins RT-PCR-kits.
Inddragelsen af ezDNase (SuperScript IV One-Step RT-PCR System med ezDNase kun) til brug opstrøms for RT-trinnet forbedrer et-trins RT-PCR-arbejdsgangen yderligere gennem et ekstremt forenklet genomisk DNA-fjernelsestrin, der sikrer den højeste nøjagtighed og tillid til et-trins RT-PCR-resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
•SuperScript IV RT Mix (12.5μ L)
• 2X platin SuperFi RT-PCR Master Mix (625μ L)
• Nukleasefrit vand (1,25 ml)
Opbevar kl– 20 °C.
Detektionsmetode Gelelektroforese
Format Kit
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Platin SuperFi
Reaktionshastighed 10 min.
Teknik 1-Step RT-PCR
Optimal reaktionstemperatur 45 °C til 60 °C
Mængde Hver
Omvendt transkriptase SuperScript IV
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Endelig produkttype PCR-amplificeret cDNA
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 25 reaktioner
Reaktionsformat Master Mix
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 14 kb
Udgangsmateriale RNA
Inkluderer Kun sæt