Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ IV One-Step RT-PCR system
Artikelnummer. 15781999
Skift visning
Inkluderer:
Kit med ezDNase
Kun sæt
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
25 reaktioner
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15781999 Kun sæt 100 reaktioner Hver
15814182 Kun sæt 25 reaktioner 25 reaktioner
15895891 Kit med ezDNase 25 reaktioner 25 reaktioner
15850233 Kit med ezDNase 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15781999 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12594100
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • SuperScript IV RT Mix, 12.5µL
  • 2X Platinum SuperFi RT-PCR Master Mix, 625µL
  • Nuclease-free water, 1.25mL
De Invitrogen SuperScript One-Step RT-PCR-system, fås med eller uden ezDNase , kombinerer den høje processivitet af SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) med høj-fideliteten af Platinum SuperFi DNA-polymerase for at give uovertruffen et-trins RT-PCR-ydeevne.
De Invitrogen SuperScript One-Step RT-PCR-system, fås med eller uden ezDNase , kombinerer den høje processivitet af SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) med høj-fideliteten af Platinum SuperFi DNA-polymerase for at give uovertruffen et-trins RT-PCR-ydeevne. Med denne praktiske et-trins-formulering plus gen-specifikke primere kan du udføre både cDNA-syntese fra totalt RNA eller mRNA og PCR-amplifikation i et enkelt rør.
Funktioner i SuperScript IV One-Step RT-PCR-systemet omfatter:
  • Overlegen ydeevne med følsomhed ned til 0,01 pg RNA, mållængde op til 13,8 kb og den hurtigste et-trins RT-PCR-protokol
  • Pålidelig måldetektion selv med suboptimalt rene RNA-prøver
  • Tofaset hot-start aktiveringsmekanisme for høj følsomhed, specificitet og rumtemperaturopsætning
  • Hurtig og nem fjernelse af gDNA for overlegen nøjagtighed og tillid til resultater (SuperScript IV RT-PCR One-Step System kun med ezDNase det)
SuperScript IV RT er en proprietær MMLV RT-mutant med øget processivitet, termostabilitet og hæmmerresistens samt reduceret RNase H-aktivitet, for følsom og effektiv fuldlængde cDNA-syntese. Platinum SuperFi DNA-polymerase er en korrekturlæsning af DNA-polymerase, der kombinerer overlegen nøjagtighed med pålidelig platin hot-start teknologi for størst mulig succes i PCR. Kombinationen af disse to konstruerede enzymer giver forbedret RT-PCR-udbytte og troværdighed samt forstærkning af længere skabeloner sammenlignet med andre ettrins RT-PCR-kits.
Inkluderingen af ezDNase (SuperScript IV RT-PCR One-Step System med ezDNase kun) til brug opstrøms for RT-trinnet forbedrer yderligere det et-trins RT-PCR workflow gennem et ekstremt forenklet genomisk DNA-fjernelsestrin, der sikrer den højeste nøjagtighed og tillid til ét-trins RT-PCR-resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
•SuperScript IV RT Mix (50μ L)
• 2X platin SuperFi RT-PCR Master Mix (2 x 1,25 ml)
• Nukleasefrit vand (2 x 1,25 ml)
Opbevar kl– 20 °C.
Detektionsmetode Gelelektroforese
Format Kit
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Platin SuperFi
Reaktionshastighed 10 min.
Teknik 1-Step RT-PCR
Optimal reaktionstemperatur 45 °C til 60 °C
Mængde 1 hv.
Omvendt transkriptase SuperScript IV
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Endelig produkttype PCR-amplificeret cDNA
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Reaktionsformat Master Mix
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 14 kb
Udgangsmateriale RNA
Inkluderer Kun sæt