Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ IV første-strengs syntesesystem
Artikelnummer. 15327696
Skift visning
Inkluderer:
Kit med ezDNase
Kun sæt
Antal reaktioner:
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
50 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15327696 Kun sæt 50 reaktioner 50 reaktioner
15337696 Kun sæt 200 reaktioner 200 reaktioner
16397225 Kit med ezDNase 50 reaktioner -
16272082 Kit med ezDNase 200 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15327696 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18091050
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SuperScript IV First-Strand Synthesis System til RT-PCR, tilgængeligt med eller uden ezDNase, er optimeret til syntese af førstestrengs-cDNA fra oprenset poly(A)+ eller total RNA.
SuperScript IV First-Strand Synthesis System til RT-PCR, tilgængeligt med eller uden ezDNase, er optimeret til syntese af førstestrengs-cDNA fra oprenset poly(A)+ eller total RNA. Systemet inkluderer SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT), en proprietær MMLV-mutant, der producerer robust og pålidelig cDNA-syntese i RT-reaktioner. SuperScript IV First-Strand Synthesis System med ezDNase har desuden evnen til at fjerne potentiel genomisk DNA-kontamination.
SuperScript IV-syntesesystemet er væsentligt forbedret i forhold til systemet baseret på SuperScript III med hensyn til inhibitorresistens, processivitet og reaktionshastighed, samtidig med at alle fordelene ved det tidligere system bibeholdes, herunder øget termostabilitet, højeffektiv cDNA-syntese i fuld længde og reduceret RNase-aktivitet. SuperScript IV-systemet er designet til at give pålidelig, konsistent og hurtig cDNA-syntese ved tilstedeværelse af inhibitorer, der findes i en lang række prøver, der får andre aktuelt tilgængelige RT'er til at fungere ineffektivt.
Det ekstremt forenklede genomiske DNA-fjernelsestrin i SuperScript IV First-Strand Synthesis System med ezDNase reducerer dramatisk tiden for hele revers transkriptionsprotokollen og reducerer mulig variation i genekspression på grund af RNA-tab eller beskadigelse under konventionel DNase-behandling. SuperScript IV-syntesesystemet med ezDNase er det bedste valg, hvad angår præstation og fleksibilitet til RT-PCR-applikationer. Vi anbefaler det til alle RT-PCR-applikationer, især når reproducerbarhed og pålidelighed er den primære bekymring, og når inhibitorer i RNA-prøven kan interferere med cDNA-syntese, hvilket fører til bias i genekspressionsundersøgelser.
Begge SuperScript IV First-Strand Synthesis-systemer indeholder alle komponenter, der er nødvendige for RT-reaktioner, plus et ekstra kontrolgen og primere, og giver fleksibilitet til at tilpasse RT-opsætningen, så den passer til behovene for din applikations.
Funktionerne i SuperScript IV First-Strand Synthesis System inkluderer:
  • Betydeligt forbedret resistens over for en række forskellige inhibitorer, der kan interferere med cDNA-syntese
  • Robust og specifik cDNA-syntese for en lang række prøvetyper
  • En hurtigere revers transkriptasereaktion, der reducerer inkubationstiden fra >50 min til 10 min
  • Betydeligt bedre processivitet sammenlignet med SuperScript III RT
  • Forenklet trin til fjernelse af genomisk DNA (SuperScript IV-syntesesystem med kun ezDNase)
Enzymkilde
Oprenset fra E. coli ,der udtrykker pol-genet af M-MLV, modificeret for at øge termostabilitet, halveringstid, processivitet og inhibitorresistens og for at reducere RNase H-aktivitet.
Præstation og kvalitetstest
Assays for endodeoxyribonuclease, exodeoxyribonuclease og ribonuclease, samt udbytte og længde af cDNA-produkt
Enhedsdefinition
Én enhed af SuperScript IV RT er mængden af enzym, der kræves for at inkorporere 1 nmol deoxyribonukleotid i syrepræcipiterbart materiale på 10 minutter ved 37°C under anvendelse af poly(A) oligo(dT)12-18 som skabelon/primer.
Enhedsreaktionsbetingelser
50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 4 mM MgCl2, 10 mM DTT, 50 mM KCI, 0,5 mM dTTP, 0,4 MBq/ml [3H]-dTTP, 0,4 mM poly(A) oligo (dT)12-18 og enzym i 20 μl i 10 minutter ved 37°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Oligo(dT) 20, 50 μl (50 μM)
• Tilfældige hexamere, 250 μl (50 ng/μl)
• 5X RT-buffer, 1 ml
• DTT, 250 μl (0,1 M)
• dNTP mix, 250 μl (10 mM)
• SuperScript IV RT, 50 μl (200 U/μl)
• Ribonukleasehæmmer, 100 μl (40 U/μl)
• E. coli RNase H, 50 μl (2 U/μl)
• DEPC-behandlet vand, 1,2 ml
• Total HeLa RNA, 20 μl (10 ng/μl)
• Sense Control Primer, 25 μl (10 μM)
• Antisense Control Primer, 25 μl (10 μM)
Opbevares ved -15 °C til -25 °C.
Format Kit
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 10 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Mængde Hver
Omvendt transkriptase SuperScript IV
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 12,3 kb
Udgangsmateriale RNA
Inkluderer Kun sæt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SuperScript IV First-Strand Synthesis System
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol