Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ IV CellsDirect™ Lysereagenser
Artikelnummer. 17103674
Mængde:
500 reaktioner
Artikelnummer. 17103674
Brand: Invitrogen™ 11750550
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SuperScript IV CellsDirect Lysis Reagents kit inkluderer lysis opløsning, stop opløsning og lysis enhancer. Disse reagenser er en del af SuperScript IV CellsDirect cDNA Synthesis Kit og gøres tilgængelige separat her til brug ved behandling af et stort antal prøver.
SuperScript IV CellsDirect Lysis Reagents kit inkluderer lysis opløsning, stop opløsning og lysis enhancer. Disse reagenser er en del af SuperScript IV CellsDirect cDNA Synthesis Kit og gøres tilgængelige separat her til brug ved behandling af et stort antal prøver. Se SuperScript IV CellsDirect cDNA Synthesis Kit manual til protokol anbefalinger.
SuperScript IV CellsDirect Lysereagenser er optimeret til at syntetisere førstestrengs cDNA direkte fra et pattedyrcellelysat uden først at isolere RNA.
Funktioner i SuperScript IV CellsDirect Lysereagenser inkluderer:
• Brugsklar forblandet cellelyseopløsning, der er kompatibel med en række forskellige celletyper
• Optimeret ydeevne for 1 10.000 –celler pr. prøve; resultater svarende til dem fra oprenset RNA
Bemærk: Denne procedure er optimeret til maksimalt 10.000 celler pr. reaktion. Om nødvendigt kan volumen justeres for celletal større end 10.000. Brug af for mange celler pr. lysereaktion kan resultere i ufuldstændig lysis og/eller hæmning af RT-PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
•SuperScript IV CellsDirect Lyseopløsning (9 ml)
• SuperScript IV CellsDirect Stopopløsning (1,25 ml)
• Lysis Enhancer (250μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
Format Kit
Teknik Revers transkription
Til brug med SuperScript IV CellsDirect cDNA-syntesesæt
Mængde 500 reaktioner
Omvendt transkriptase SuperScript IV
Forsendelsestilstand Tøris
Antal reaktioner 500 reaktioner
Reaktionsformat Master Mix
Reagenstype Revers transkription
Udgangsmateriale Celler