Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ IV CellsDirect™ cDNA-syntesesæt
Beskrivelse
IV CellsDirect cDNA-syntesesættet SuperScript er optimeret til syntese af førstestrengs cDNA direkte fra et pattedyrscellelysat uden først at isolere RNA. Cellelysis og reverse transkription udføres i samme rør, og det resulterende førstestrengs cDNA er klar til brug i PCR og qPCR.
Funktioner ved SuperScript IV CellsDirect Synthesis Kit
- Kompatibel med en bred vifte af pattedyrscelletyper dyrket under forskellige behandlingsbetingelser
- Enkeltrørsformat minimerer tab af reagens, prøvetab og håndteringstid
- Totalt lysatvolumen kan bruges i en førstestrengs cDNA-syntesereaktion, hvilket giver større udbytte med et begrænset antal celler og muliggør detektion af sjældne transkripter
- Højkvalitets cDNA genereret til brug i en række forskellige applikationer, herunder PCR og qPCR
- Simpel protokol tager cirka 37 minutter
- Kompatibel med TaqMan og SYBR Green qPCR mastermixes fra forskellige producenter
- Optimeret ydeevne for 110.000 –celler pr. prøve, resultater svarende til dem fra renset RNA
Funktioner fra SuperScript IV Revers Transcriptase , der er inkluderet i dette sæt
- Reduceret RNase H-aktivitet
- Høj termisk stabilitet
- Høje udbytter af cDNA i førstestrengssyntesereaktionen for større følsomhed og forbedret detektion af sjældne transkripter
- Overlegen tolerance over for forskellige RT-hæmmere
SuperScript IV reverse transkriptase er et topvalg til alle RT-PCR- og qRT-PCR-applikationer. Det er en proprietær MMLV-mutant med overlegen robusthed og pålidelighed i RT-reaktioner. Den er markant forbedret i forhold til SuperScript III reverse transkriptase i inhibitorresistens, processivitet og reaktionshastighed, samtidig med at den bevarer alle fordelene fra det tidligere enzym, herunder øget termostabilitet, meget effektiv fuldlængde cDNA-syntese og reduceret RNase-aktivitet.
Sådan fungerer det
Ved traditionel RT-PCR isoleres RNA først fra celler i en tidskrævende procedure, der kan føre til tab af materiale. Ved brug af IV CellsDirect cDNA-syntesekittet SuperScript lyseres cellerne, og cDNA genereres fra lysatet i et enkelt rør med minimal håndtering og uden prøvetab. Behandling med DNase I er et valgfrit trin og kan bruges til at eliminere genomisk DNA før syntese af førstestrengen. Dette sæt er optimeret til små celleprøver, der spænder fra 10.000 celler ned til en enkelt celle.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •SuperScript IV CellsDirect Lyseopløsning (2 x 1,25 ml) |
| Format | Kit |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Reaktionshastighed | 10 min. |
| Teknik | Revers transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Omvendt transkriptase | SuperScript IV |
| Ribonuklease H-aktivitet | Reduceret |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |