Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ III Første-strengsyntese SuperMix til qRT-PCR
Artikelnummer. 10338102
Skift visning
Antal reaktioner:
250 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
250 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10338102 250 reaktioner 250 reaktioner
10246902 50 reaktioner 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10338102 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11752250
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix til qRT-PCR giver højtemperaturkapaciteten til SuperScript III Reverse Transcriptase i et optimeret SuperMix-format til syntese af første-strengs cDNA til brug i real-time kvantitativ RT-PCR (qRT-PCR).
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix for qRT-PCR provides the high-temperature capability of SuperScript III Reverse Transcriptase in an optimized SuperMix format for the synthesis of first-strand cDNA for use in real-time quantitative RT-PCR (qRT-PCR). The simple, time-saving reaction set-up uses just two tubes: a 2X reaction mix and an enzyme mix.
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix til qRT-PCR giver højtemperaturkapaciteten til SuperScript III Reverse Transcriptase i et optimeret SuperMix-format til syntese af første-strengs cDNA til brug i real-time kvantitativ RT-PCR (qRT-PCR). Den enkle, tidsbesparende reaktionsopsætning bruger kun to rør: en 2X reaktionsblanding og en enzymblanding.
Enzymblanding SuperScript III Reverse
Transcriptase , inkluderet i RT-enzymblandingen, er en version af M-MLV RT, der er blevet konstrueret til at reducere RNase H-aktivitet og give øget termisk stabilitet. Enzymet kan bruges til at syntetisere cDNA ved et temperaturområde på 42 60 –C, °hvilket giver øget specificitet, højere udbytter af cDNA og mere fuldlængde produkt end andre reverse transkriptaser. Fordi SuperScript III RT ikke hæmmes signifikant af ribosomalt og transfer-RNA, kan det bruges til at syntetisere cDNA fra totalt RNA. RNaseOUT Rekombinant ribonukleasehæmmer, også inkluderet i enzymblandingen, er et RNase-hæmmerprotein, der sikrer mod nedbrydning af mål-RNA på grund af ribonukleasekontamination af RNA-præparatet.
Reaktionsblanding 2
X RT-reaktionsblandingen inkluderer oligo(dT) 20 , tilfældige hexamerer, MgCl2 og dNTP'er i en bufferformulering, der er optimeret til qRT-PCR. E. coli RNase H leveres som et separat rør i sættet til at fjerne RNA-skabelonen fra cDNA:RNA-hybridmolekylet efter førstestrengssyntese. Dette har vist sig at øge følsomheden i qRT-PCR.
Brug af SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix
Denne SuperMix-formulering kan bruges til at kvantificere færre end 10 kopier af et målgen i qRT-PCR med et bredt dynamisk område, der understøtter nøjagtig kvantificering af højkopi-mRNA fra op til 1μ g total RNA. Reagenser leveres til 50 eller 250 RT-reaktioner på 20μ L hver.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
•2X RT reaktionsblanding (2 x 1,25 ml)
• RT Enzyme Mix (500μ L)
•E. coli RNase (250μ L)
Tilstrækkelige reagenser til 250 reaktioner ved 20μ L reaktionsvolumener.
Opbevar kl– 20 °C.
Detektionsmetode qPCR
Format Super mix
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Mængde 250 rxns
Omvendt transkriptase SuperScript III
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 250 reaktioner
Reaktionsformat Master Mix
Reagenstype Revers transkription
Udgangsmateriale RNA