Få mere at vide
Cytiva Superose™ Media Prep Grade Lab Packs
Artikelnummer. p-3772151 Shop alle Cytiva produkter
Produkttype:
Superose 12 Forberedelsesklasse
Superose 6 Forberedelsesklasse
Maks. Tryk:
100 psi
58 psi
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. 11544915
Brand: Cytiva 17048901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højtydende gelfiltreringsmedier til opskalering til præparative oprensninger af biomolekyler
  • Tillad høj genvinding af en lang række biomolekyler, —proteiner, peptider, polynukleotider osv.
  • Leveres som bulkfiltreringsmedier til forberedende separationer
  • Beregnet som et supplement til Superose PC færdigpakkede kolonner; kan effektivt pakkes under medium tryk
  • Superose 6 Prep Grade beregnet til biomolekyler med et bredt fraktioneringsområde; Superose 12, for proteiner med højere molekylvægt
Ordreinfo
Leveres i 125 ml beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Hver
Flowhastighed 40 cm/hr.
Partikelstørrelse 30 til 40μ m
Til brug med (udstyr) AKTA™ design pumpe eller system
Sengevolumen ≈100 ml
Produkttype Superose 6 Forberedelsesklasse
Til brug med (applikation) Adskillelse af proteiner og andre biomolekyler efter størrelse
Maks. Tryk 58 psi
pH-område 3 til 12
Support Type Meget tværbundet agarose
Prøvetype Proteiner, peptider, polynukleotider, bred vifte af biomolekyler
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C, 20% Ethanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Superose 6 prep grade, 125 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.