Få mere at vide
Cytiva Superose™ Media Prep Grade Lab Packs
Artikelnummer. 11544915 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Produkttype:
Superose 12 Forberedelsesklasse
Superose 6 Forberedelsesklasse
Maks. Tryk:
100 psi
58 psi
Pakningsstørrelse:
125ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Maks. Tryk unitSize
11544915 Superose 6 Forberedelsesklasse 58 psi 125ml
11514925 Superose 12 Forberedelsesklasse 100 psi 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11544915 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17048901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6470.00 DKK
    5791.00 DKK / 125ml
    Spare 679.00 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtydende gelfiltreringsmedier til opskalering til præparative oprensninger af biomolekyler
  • Tillad høj genvinding af en lang række biomolekyler, —proteiner, peptider, polynukleotider osv.
  • Leveres som bulkfiltreringsmedier til forberedende separationer
  • Beregnet som et supplement til Superose PC færdigpakkede kolonner; kan effektivt pakkes under medium tryk
  • Superose 6 Prep Grade beregnet til biomolekyler med et bredt fraktioneringsområde; Superose 12, for proteiner med højere molekylvægt
Ordreinfo
Leveres i 125 ml beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Hver
Flowhastighed 40 cm/hr.
Partikelstørrelse 30 til 40μ m
Til brug med (udstyr) AKTA™ design pumpe eller system
Sengevolumen ≈100 ml
Produkttype Superose 6 Forberedelsesklasse
Til brug med (applikation) Adskillelse af proteiner og andre biomolekyler efter størrelse
Maks. Tryk 58 psi
pH-område 3 til 12
Support Type Meget tværbundet agarose
Prøvetype Proteiner, peptider, polynukleotider, bred vifte af biomolekyler
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C, 20% Ethanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Superose 6 prep grade, 125 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.