Få mere at vide
Cytiva Superose™ Media Prep Grade Lab Packs
Shop alle Cytiva produkter
Produkttype:
Superose 12 Forberedelsesklasse
Superose 6 Forberedelsesklasse
Maks. Tryk:
100 psi
58 psi
Pakningsstørrelse:
125ml
Beskrivelse
- Tillad høj genvinding af en lang række biomolekyler, —proteiner, peptider, polynukleotider osv.
- Leveres som bulkfiltreringsmedier til forberedende separationer
- Beregnet som et supplement til Superose PC færdigpakkede kolonner; kan effektivt pakkes under medium tryk
- Superose 6 Prep Grade beregnet til biomolekyler med et bredt fraktioneringsområde; Superose 12, for proteiner med højere molekylvægt
Ordreinfo
Leveres i 125 ml beholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Hver |
| Flowhastighed | 40 cm/hr. |
| Partikelstørrelse | 30 til 40μ m |
| Til brug med (udstyr) | AKTA™ design pumpe eller system |
| Sengevolumen | ≈100 ml |
| Produkttype | Superose 12 Forberedelsesklasse |
| Til brug med (applikation) | Adskillelse af proteiner og andre biomolekyler efter størrelse |
| Maks. Tryk | 100 psi |
| pH-område | 3 til 12 |
| Support Type | Meget tværbundet agarose |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- superose 12 prep grade
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol