Få mere at vide
Cytiva™ Superose™ 6 Increase-kolonner
Artikelnummer. 15383224 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3.2 mm
5 mm
10 mm
Højde (metrisk):
150 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15383224 5 mm 150 mm Hver
15377653 10 mm 300 mm Hver
15303234 3.2 mm 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15383224 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 29091597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23490.00 DKK
    21836.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1654.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Størrelseseksklusionskromatografi med høj resolution til undersøgelse af store proteiner og komplekser. Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 Increase-kolonner leverer høj kvalitet inden for størrelseseksklusionskromatografi (SEC).
Superose™ 6 Increase færdigpakkede kolonner leverer kvalitet og høj resolution inden for størrelseseksklusionskromatografi (SEC) — selv for store proteiner og aggregater.
Øget præstation
  • Højere resolution end traditionelle Superose 6-kolonner
  • Bredt fraktioneringsområde (Mr fra 5.000 til 5.000.000)
  • Tåler rengøring ved høj pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Superose 6 Increase 5/150 GL
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Højde (metrisk) 150 mm
Flowhastighed 0,3 ml/min.
Materiale Borosilikatglas
Ligand type Tværbundet agarose
Maks. Tryk 435 psi
pH-område 3 til 12
Partikelstørrelse 8,6 μm
Support Type Polyethylen (PE)-filter
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C i 20 % ethanol
Kolonnetype Gelfiltreringskolonne
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Superose 6 Increase 5/150 GL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol