Få mere at vide
Cytiva™ Superose™ 6 Increase-kolonner
Artikelnummer. 15377653 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3.2 mm
5 mm
10 mm
Højde (metrisk):
150 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15377653 10 mm 300 mm Hver
15303234 3.2 mm 300 mm Hver
15383224 5 mm 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15377653 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 29091596
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23365.00 DKK
    21836.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1529.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Størrelseseksklusionskromatografi med høj resolution til undersøgelse af store proteiner og komplekser. Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 Increase-kolonner leverer høj kvalitet inden for størrelseseksklusionskromatografi (SEC).
Superose™ 6 Increase færdigpakkede kolonner leverer kvalitet og høj resolution inden for størrelseseksklusionskromatografi (SEC) — selv for store proteiner og aggregater.
Øget præstation
  • Højere resolution end traditionelle Superose 6-kolonner
  • Bredt fraktioneringsområde (Mr fra 5.000 til 5.000.000)
  • Tåler rengøring ved høj pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Superose 6 Increase 10/300 GL
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Højde (metrisk) 300 mm
Flowhastighed 0,5 ml/min.
Materiale Borosilikatglas
Ligand type Tværbundet agarose
Maks. Tryk 435 psi
pH-område 3 til 12
Partikelstørrelse 8,6 μm
Support Type Polyethylen (PE)-filter
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C i 20 % ethanol
Kolonnetype Gelfiltreringskolonne
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Superose 6 Increase 10/300 GL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol