Få mere at vide
Cytiva Superose™ 6 Increase-kolonner
Artikelnummer. 15303234 Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3.2 mm
5 mm
10 mm
Højde (metrisk):
150 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15303234
Brand: Cytiva 29091598
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Størrelseseksklusionskromatografi med høj resolution til undersøgelse af store proteiner og komplekser. Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 Increase-kolonner leverer høj kvalitet inden for størrelseseksklusionskromatografi (SEC).
Superose™ 6 Increase færdigpakkede kolonner leverer kvalitet og høj resolution inden for størrelseseksklusionskromatografi (SEC) — selv for store proteiner og aggregater.
Øget præstation
  • Højere resolution end traditionelle Superose 6-kolonner
  • Bredt fraktioneringsområde (Mr fra 5.000 til 5.000.000)
  • Tåler rengøring ved høj pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Superose 6 Increase 3.2/300
Diameter (metrisk) Indvendig 3.2 mm
Højde (metrisk) 300 mm
Flowhastighed 0,04 ml/min.
Materiale Borosilikatglas
Ligand type Tværbundet agarose
Maks. Tryk 435 psi
pH-område 3 til 12
Partikelstørrelse 8,6 μm
Support Type Titanium-fritte
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C i 20 % ethanol
Kolonnetype Gelfiltreringskolonne
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Superose 6 Increase 3.2/300
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol