Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ serie af omrøringsvarmeplader
Artikelnummer. 15433620 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminium
Keramisk
Størrelse:
10,25 x 10,25 tommer
7,25 x 7,25 tommer
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Stiktype:
EU/UK/AUS/CN
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Topplademateriale Størrelse Elektriske krav Stiktype unitSize
15433620 Aluminium 7,25 x 7,25 tommer 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Hver
15433650 Keramisk 10,25 x 10,25 tommer 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Hver
15413620 Keramisk 7,25 x 7,25 tommer 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433620 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SP88857198
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få pålidelig drift, pålidelig sikkerhed og enkel betjening.
Få pålidelig drift, pålidelig sikkerhed og enkel betjening med vores nye Thermo Scientific™ SuperNuova+™ serie af omrøringsvarmeplader. Enheder fås i to størrelser, inklusive en multipositionsmodel med optimerede kontroller og indstillinger til applikationer, der kræver avanceret præcision.
Intuitivt design
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Letlæseligt LED-display til opvarmning og omrøring
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Mulighed for at gemme temperaturindstilling
  • Valgfri PT1000-temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Inkluderer: PT100-temperatursonde, stang og klemmer
Avanceret teknologi
  • Stir Trac har innovativ teknik til omrøring ved lav hastighed, ensartet hastighedskontrol og stærkere magnetisk kobling
  • Hot Top-advarselssystem beskytter mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50°C (°122°F)
Garanti:
3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Spænding 230 V
Inkluderer Strømkabel
Forsendelsesvægt (engelsk) 12.1 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 5.5 kg
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Længde (engelsk) 13 tommer
Størrelse 7,25 x 7,25 tommer
Højde (metrisk) 9.7 cm
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 300° til 300 °C
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 20.8 cm
Længde (metrisk) 33 cm
Bredde (engelsk) 8,2 tommer
Vægt (engelsk) 12.1 lb.
Vægt (metrisk) 5.5 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Stiktype EU/UK/AUS/CN
Omrøringsområde 50 til 1500 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 7,25 tommer x 7,25 tommer
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Vise LED
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.