Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ kogeplade-serien
Artikelnummer. p-6367017 Shop alle Thermo Scientific produkter
Topplademateriale:
Aluminium
Keramisk
Størrelse:
10,25 x 10,25 tommer
7,25 x 7,25 tommer
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15493620
Brand: Thermo Scientific™ HP88850195
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få pålidelig drift, pålidelig sikkerhed og enkel betjening.
Vores nye Thermo Scientific™ SuperNuova+™ kogeplade-serien giver pålidelig drift, pålidelig sikkerhed og enkel betjening. Enheder fås i to størrelser, inklusive en multipositionsmodel med optimerede kontroller og indstillinger til applikationer, der kræver avanceret præcision.
Intuitivt design
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Letlæseligt LED-display til opvarmning
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Mulighed for at gemme temperaturindstilling
  • Valgfri PT1000-temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Inkluderer: PT100-temperatursonde, stang og klemmer
Avanceret teknologi
  • Hot Top-advarselssystem beskytter mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50°C (°122°F)
Garanti:
3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Størrelse 10,25 x 10,25 tommer
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 400° °C
Højde (engelsk) 4 tommer
Længde (engelsk) 16,2 tommer
Vægt (engelsk) 16 lb.
Bredde (engelsk) 11,3 tommer
Højde (metrisk) 10.2 cm
Længde (metrisk) 41.1 cm
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Bredde (metrisk) 28.7 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Certificeringer/compliance cCSAus, CE
garanti 3 år
Vise LED
Dimensioner (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 tommer (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.