Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ kogeplade-serien
Artikelnummer. 15493620 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminium
Keramisk
Størrelse:
10,25 x 10,25 tommer
7,25 x 7,25 tommer
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Topplademateriale Størrelse Elektriske krav Pakningsstørrelse
15493620 Keramisk 10,25 x 10,25 tommer 230 V, 50/60 Hz Hver
15423620 Aluminium 7,25 x 7,25 tommer 230 V, 50/60 Hz Hver
15463610 Keramisk 7,25 x 7,25 tommer 230 V, 50/60 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493620 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. HP88850195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9525.00 DKK
    9102.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 422.63 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-04-2027
Få pålidelig drift, pålidelig sikkerhed og enkel betjening.
Vores nye Thermo Scientific™ SuperNuova+™ kogeplade-serien giver pålidelig drift, pålidelig sikkerhed og enkel betjening. Enheder fås i to størrelser, inklusive en multipositionsmodel med optimerede kontroller og indstillinger til applikationer, der kræver avanceret præcision.
Intuitivt design
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Letlæseligt LED-display til opvarmning
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Mulighed for at gemme temperaturindstilling
  • Valgfri PT1000-temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Inkluderer: PT100-temperatursonde, stang og klemmer
Avanceret teknologi
  • Hot Top-advarselssystem beskytter mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50°C (°122°F)
Garanti:
3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Størrelse 10,25 x 10,25 tommer
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 400° °C
Højde (engelsk) 4 tommer
Længde (engelsk) 16,2 tommer
Vægt (engelsk) 16 lb.
Bredde (engelsk) 11,3 tommer
Højde (metrisk) 10.2 cm
Længde (metrisk) 41.1 cm
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Bredde (metrisk) 28.7 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Certificeringer/compliance cCSAus, CE
garanti 3 år
Vise LED
Dimensioner (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 tommer (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.