Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ kogeplade-serien
Artikelnummer. 15423620 Shop alle Thermo Scientific produkter
Topplademateriale:
Aluminium
Keramisk
Størrelse:
10,25 x 10,25 tommer
7,25 x 7,25 tommer
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15423620
Brand: Thermo Scientific™ HP88857198
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få pålidelig drift, pålidelig sikkerhed og enkel betjening.
Vores nye Thermo Scientific™ SuperNuova+™ kogeplade-serien giver pålidelig drift, pålidelig sikkerhed og enkel betjening. Enheder fås i to størrelser, inklusive en multipositionsmodel med optimerede kontroller og indstillinger til applikationer, der kræver avanceret præcision.
Intuitivt design
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Letlæseligt LED-display til opvarmning
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Mulighed for at gemme temperaturindstilling
  • Valgfri PT1000-temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Inkluderer: PT100-temperatursonde, stang og klemmer
Avanceret teknologi
  • Hot Top-advarselssystem beskytter mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50°C (°122°F)
Garanti:
3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Topplademateriale Aluminium
Størrelse 7,25 x 7,25 tommer
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 300° til 300 °C
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Længde (engelsk) 13 tommer
Vægt (engelsk) 10.6 lb.
Bredde (engelsk) 8,2 tommer
Højde (metrisk) 9.7 cm
Længde (metrisk) 33 cm
Vægt (metrisk) 4.8 kg
Bredde (metrisk) 20.8 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Certificeringer/compliance COA
garanti 3 år
Vise LED
Dimensioner (L x B x H) 7,25 tommer x 7,25 tommer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt