Få mere at vide
Cytiva Superloop™ Glasrør
Artikelnummer. 11320122 Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
Til 10 ml Superloop
Til 50 ml Superloop
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11320122
Brand: Cytiva 19516501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udskiftningsdel til Superloop™ forsamlinger. Cytiva Superloop™ Glasrør er graduerede borosilikatrør med gevind og rille til brug i enten 10 mL eller 50 mL Superloops.
Superloop™ tillader indføring af store prøvevolumener i et væskesystem under tryk. Det erstatter en simpel prøveloop.
  • Udskiftning af 10mL eller 50mL glasrør med gevind og rille
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Røret har en gradueret skala med trin på 1 ml
  • Anvendes sammen med injektionsventilen MV-7 eller INV-907
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Erstatningsglasrør
Stil Gradueret, med gevind og not
Materiale Borosilikatglas
Størrelse (metrisk) 50 mL
Til brug med (applikation) Til flydende kromatografi
Til brug med (udstyr) Til 50 ml Superloop