Få mere at vide
Superfos™ SuperLift™ Polypropylene Standard with Centering Lid
Artikelnummer. 10228014
Encompass
Diameter (metrisk) Udvendig:
223,7 mm
Højde (metrisk):
12,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 10228014
Brand: Superfos™ 1671
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Manufactured from polypropylene. Superfos™ SuperLift™ Polypropylene Standard with Centering Lid includes tamper evidence while the protective collar safeguards the lid to prevent container ovalisation.
  • Manufactured from polypropylene
  • Includes tamper evidence while the protective collar safeguards the lid and prevents container ovalisation.
  • Very good heat resistance
  • Packaging is suitable for hot filling.
  • Notably, plastic packaging become flexible when subjected to hot filling temperatures and care must be taken in relation to stacking immediately after hot filling.
  • Freezing conditions require special resins available on request.
Tekniske data
Produkttype Standard with Centering Lid
Materiale Polypropylene
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance European Union Commission Regulation No. 10/2011/EC amendments
Diameter (metrisk) Udvendig 223,7 mm
Til brug med (udstyr) 3.5 and 5.8L Bucket
Højde (metrisk) 12,5 mm
Inkluderer Standard Lid with Centering Pieces
Mængde 1 Ea.
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.