Få mere at vide
Epredia™ SuperFrost Gold Plus™ Adhæsionsslides
Artikelnummer. 11976299 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
72/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
11976299 72/Pk. Pakke med 72
1 options
Artikelnummer. 11976299 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. K5800AMNZ72
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Epredia™ SuperFrost Plus™ Gold-dias anbefales til vævsprøver af svært at holde som knogle, hjerne, bryst og hud. De er ideelle til specielle farvninger, immunocytokemisk og in-situ DNA-hybridisering på disse vævstyper.
  • Ingen tid spildt på slide-coating-procedurer
  • Ingen penge spildt på dyre klæbemidler
  • Pålidelig og ensartet belægning
  • Minimalt prøvetab
  • Pålidelig og sikker klæbende virkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
nr. pr. pakke 72/Pk.
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 75 x 25 mm