Få mere at vide
Epredia™ SuperFrost Plus™ Adhæsionsglas, specialstørrelse
Artikelnummer. 10422755 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
72/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10422755 72/Pk. Pakke med 72
1 options
Artikelnummer. 10422755 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. J1800BMNZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 DKK
    516.87 DKK / Pakke med 72
    Spare 175.13 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Minimerer vævstab under farvning, hvilket resulterer i hurtige behandlingstider og reduceret risiko for vævstab og gentagne tests. Epredia™ SuperFrost Plus Slides sikrer frosne og formalinfikserede, paraffinindlejrede vævssnit samt cytologiske præparater. Det trykte tabblæk er uigennemtrængeligt over for stort set alle almindelige laboratoriekemikalier og reagenser. For vævsskiver på 2 til 5 μm tykkelse.
  • Ingen tid spildt på slide-coating-procedurer
  • Ingen penge spildt på dyre klæbemidler
  • Pålidelig og ensartet belægning
  • Minimalt prøvetab
  • Pålidelig og sikker klæbende virkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Kanter 90° , Jord
Type Adhæsionsslide
Farve Hvid
Mængde 72/Pk.