Description
- Ingen tid spildt på slide-coating-procedurer
- Ingen penge spildt på dyre klæbemidler
- Pålidelig og ensartet belægning
- Minimalt prøvetab
- Pålidelig og sikker klæbende virkning
Specifications
Specifications
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Bredde (metrisk) | 25 mm |
| Kanter | 90° , Jord |
| Type | Adhæsionsslide |
| Farve | Hvid |
| Hjørnestil | Klippet |
| Mængde | 72/Pk. |