Få mere at vide
Epredia™ SuperFrost Plus™ Adhæsionsglider
Artikelnummer. 12312148 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Pink (Pink)
Hjørnestil:
Klippet
Traditionel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Hjørnestil Pakningsstørrelse
12312148 Gul Traditionel -
10149870 Hvid Traditionel Pakke med 72
11950657 Blå Traditionel -
10354365 Pink (Pink) Traditionel -
12625336 Grøn Traditionel Pakke med 72
15264653 Orange Klippet Pakke med 72
15438060 Hvid Klippet Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12312148 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. J1830AMNZ
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Minimerer tab af væv under farvning, hvilket resulterer i hurtige behandlingstider og reduceret risiko forbundet med vævstab og gentagen testning. Epredia™ SuperFrost Plus Slides sikrer frosne og formalinfikserede, paraffinindlejrede vævssnit samt cytologipræparater.
  • Ingen tid spildt på slide-coating-procedurer
  • Ingen penge spildt på dyre klæbemidler
  • Pålidelig og ensartet belægning
  • Minimalt prøvetab
  • Pålidelig og sikker klæbende virkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Kanter 90° , Jord
Type Adhæsionsslide
Farve Gul
Hjørnestil Traditionel
Mængde 72/Pk.