Få mere at vide
Epredia™ SuperFrost™ Objektglas til mikroskop
Artikelnummer. 17294884
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Pink (Pink)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17294884 Blå
17204894 Pink (Pink)
17214894 Gul
17224894 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17294884 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. AG00008132E01MNZ20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.35 DKK
    32.28 DKK / Pakke med 50
    Spare 4.07 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Den trykte Epredia™ SuperFrost-fanen er uigennemtrængelig for stort set alle almindelige laboratoriekemikalier og reagenser. En bred vifte af farver gør det muligt at mærke og arkivere flere undersøgelsesprøver enkelt og overskueligt.
  • Tidskrævende mærkning med papiretiketter er ikke længere nødvendig
  • Skriveområdet er modstandsdygtigt over for alle gængse opløsningsmidler
  • SuperFrost-objektglas kan sorteres efter farve, f.eks. efter patient, urgency, plet eller undersøgelsesmetode
  • Enkel genkendelse af specificerede karakteristika såsom eksamensår eller afdeling, brug mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kanter 90° , Jord
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Farve Blå
Certificeringer/compliance ISO8037/I
Belægning Ubelagt
Skriveflade Ja
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm