Få mere at vide
Epredia™ SuperFrost™ Objektglas til mikroskop
Beskrivelse
- Tidskrævende mærkning med papiretiketter er ikke længere nødvendig
- Skriveområdet er modstandsdygtigt over for alle gængse opløsningsmidler
- SuperFrost-objektglas kan sorteres efter farve, f.eks. efter patient, urgency, plet eller undersøgelsesmetode
- Enkel genkendelse af specificerede karakteristika såsom eksamensår eller afdeling, brug mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Kanter | 90° , Jord |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Farve | Gul |
| Certificeringer/compliance | ISO8037/I |
| Belægning | Ubelagt |
| Skriveflade | Ja |
| Dimensioner (L x B) | 76 x 26 mm |