Få mere at vide
Notrax Superflow™ XT Vendbar Anti-Slip dræningsmåtte
Artikelnummer. p-7227261
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
152 x 91 cm
183 x 122 cm
Artikelnummer. 17722228
Brand: Notrax 566S0023BL
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade. Store huller og hævede knopper tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar.
  • Vendbar anti-skrid måtte er bemærkelsesværdig komfortabel og anvendelig på begge sider for forlænget levetid
  • Dens perforerede vævede overflade er skridsikre overflader, mens den tillader øjeblikkelig evakuering af væsker i våde områder
  • Lav profil for nem adgang til vognen og let for at lette løft og rengøring
  • Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade
  • Store huller og hævede tappe tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar
  • Rengøring med rengøringsmiddel og vandstråle anbefales for forlænget levetid
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 90 x 60 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm