Få mere at vide
Notrax Superflow™ XT Vendbar Anti-Slip dræningsmåtte
Artikelnummer. 17732228
Skift visning
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
152 x 91 cm
183 x 122 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17732228 152 x 91 cm
17722228 90 x 60 cm
17742228 183 x 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17732228 Leverandør Notrax Leverandørnr. 566S0035BL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade. Store huller og hævede knopper tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar.
  • Vendbar anti-skrid måtte er bemærkelsesværdig komfortabel og anvendelig på begge sider for forlænget levetid
  • Dens perforerede vævede overflade er skridsikre overflader, mens den tillader øjeblikkelig evakuering af væsker i våde områder
  • Lav profil for nem adgang til vognen og let for at lette løft og rengøring
  • Gummi duckboards giver en komfortabel og sikker arbejdsplatform i våde områder med sin aggressive skridsikre overflade
  • Store huller og hævede tappe tillader væsker i våde områder eller snavs i tørre områder at falde igennem og efterlade overfladen klar
  • Rengøring med rengøringsmiddel og vandstråle anbefales for forlænget levetid
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 152 x 91 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 5 ft.
Længde (metrisk) 152 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm