Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ BP5MS GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 12934005
Længde (metrisk):
15 m
20 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
1.8 mm
Filmtykkelse:
0,18μ m
0,25μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12934005
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 054308
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SGE GC kolonne BP5MS er en optimeret silphenylen kolonne til generel MS-analyse
  • Perfekt til 5 % GCMS-analyse
  • Optimeret silphenylenindhold til generelle MS-analyser
Tekniske data
Maks. Temperatur 350 °C
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Til brug med (applikation) 5% GC-MS analyse
Temperaturområde -40 °C til +330/350 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 15 m
Materiale 5% phenyl polysilphenylen-siloxan