Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ BP5MS GC Kapillærsøjle
Længde (metrisk):
15 m
20 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
1.8 mm
Filmtykkelse:
0,18μ m
0,25μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Perfekt til 5 % GCMS-analyse
- Optimeret silphenylenindhold til generelle MS-analyser
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 350 °C |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Til brug med (applikation) | 5% GC-MS analyse |
| Temperaturområde | -40 °C til +330/350 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Materiale | 5% phenyl polysilphenylen-siloxan |