Få mere at vide
Invitrogen™ SuperFi™ Buffere
Artikelnummer. p-200085140
Farve:
Farveløs
Grøn
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. 15555033
Brand: Invitrogen™ 12355005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Invitrogen SuperFi Buffer er en 5X bufferløsning optimeret til brug med Platinum SuperFi DNA polymerase.
Invitrogen™ SuperFi™ Buffer er en 5X bufferløsning optimeret til brug med Invitrogen™ Platinum™ SuperFi DNA polymerase. Bufferen indeholder 7,5 mM MgCl2 , som giver 1,5 mM MgCl2 i den endelige reaktion.
De SuperFi Grøn buffer (kat. nr. 12356005) inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. Den farvede buffer interfererer ikke med enzymets ydeevne og er kompatibel med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Til applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorbans eller fluorescensexcitation, anbefaler vi at bruge den farveløse SuperFi™ Buffer. (12355005)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Mængde 4 x 1.25 mL
Inkluderer 5X SuperFi Buffer (4 x 1,25 ml)
Opbevar kl– 5 °C til– 30 °C.